Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories

Accessories

Extended delivery jet assembly, 120 mm, for 1 ml dispenser
Catalog # SOCO1.525.123
Supplier:   Socorex Isba
Accessories
Catalog # SOCO1.525.123
Supplier:  Socorex Isba
Accessories
Accessories

Extended delivery jet assembly, 120 mm, for 1 ml dispenser

Price
SFr. 75.10
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Description:
    Extended delivery jet assembly, 120 mm, for 1 ml dispenser
  • Seq:
    17
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..