2 l, frischer Geruch patentierte Wirkstoffkombination aldehydfrei geeignet für flexible und starre Endoskope wirksam gegen Bakterien, Hefen, behüllte Viren mit Korrosionsschutz 1 * 5 items
Catalog # SCUE100401
Supplier: SCHÜLKE & MAYR GMBH
Frequently Bought Together