ContactUsLinkComponent
5 l, frischer Geruch patentierte Wirkstoffkombination aldehydfrei geeignet für flexible und starre Endoskope wirksam gegen Bakterien, Hefen, behüllte Viren mit Korrosionsschutz 1 * 1 items
Catalog # SCUE100402
5 l, frischer Geruch patentierte Wirkstoffkombination aldehydfrei geeignet für flexible und starre Endoskope wirksam gegen Bakterien, Hefen, behüllte Viren mit Korrosionsschutz 1 * 1 items
Catalog # SCUE100402
Frequently Bought Together