Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermo socks

Thermo socks

Black/grey, 35 - 38
Catalog # ELTN900018/35-38
Supplier:   ELTEN
Thermo socks
Catalog # ELTN900018/35-38
Supplier:  ELTEN
Thermo socks
Thermo socks

Black/grey, 35 - 38

Price
9.50 SFr.
Log in for availability
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents

Warming and highly elastic socks made of 45% wool, 33% acrylic, 10% polyamide and 12% elastane.

  • Strengthened heel, toe and sole for optimum support and pressure absorption
  • Highly elastic, non-constricting cuff fits any leg width and guarantees soft wearing comfort
  • Anatomically shaped foot bed is designed to fit the right and left foot
  • Eudermic materials for dry feet
  • Transport of humidity prevents moisture absorption
  • Washed antistatically
Specifications
  • Shoe size:
    35 - 38
  • Colour:
    Black/grey
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    ELTN900018/35-38
  • Risk area:
    Cold
  • Garment application:
    General Purpose
  • Gender:
    Unisex
  • Fabric:
    45% wool, 33% acrylic, 10% polyamide and 12% elastane
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..