Seed testing papers, Munktell
37/N, 70 mm
Catalog # BINZ233208
Supplier: Ahlstrom
Jump to:
Product Details & Documents
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
Specifications
- Grade:37/N
- Seq:01
- Size:70 mm
- Cat. No.:BINZ233208
- Capillary rise:-
- Ash content:-
- Weight:135 g/m²
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



