Lignoceric acid 99%
Glass bottle, 5 g
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Tetracosanoic acid
- CAS Number:557-59-5
- Formula:C₂₄H₄₈O₂
- MDL Number:MFCD00002810
- Molecular Weight:368.64 g/mol
- Merck Index:13,05509
- Boiling Pt:272 °C (10 mmHg)
- Melting Pt:84…86 °C
- Density:0,8207 g/cm³ (100 °C)
- Flash Pt:>110 °C
- Storage Temperature:Refrigerator
- EINECS:209-180-7
Specifications
Specification Test Results
- Appearance:White Powder or crystals or flakes
- Infrared spectrum:Conforms
- GC:≥98.5 %
Specifications
- Pack type:Glass bottle
- Pk:5 g
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



