Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Buckets, Rectangular

Blue, 15 L
  PPSA3550010
Buckets, Rectangular
  PPSA3550010
Buckets, Rectangular
Buckets, Rectangular

Blue, 15 L

 
SFr. 65.00
   
1 * 1 ST
 

Standard bucket, rectangular, made of PP, with stainless steel handle, for Clino® system trolleys.

  • With scaling 5 to15 L
  • Coloured to facilitate use as part of a colour coded system
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Autoclavable (approximately 15 to 30 cycles)
 
  • Capacity:
    15 L
  • Colour:
    Blue
  • Seq:
    02
Accessories

 

  •  
    Description
     
     
  • PPSA2000155
    Cover for 15 l buckets, transparent
       
    1 * 1 ST - SFr. 42.70

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..