ContactUsLinkComponent
Tauchfühler, mit Handgriff, mineralisoliert, Messbereich: -100 bis +1100 °C, 300 x 3,0 mm 1 * 1 ST
Catalog # DOST6010-1010
Supplier:  TFA DOSTMANN
Tauchfühler, mit Handgriff, mineralisoliert, Messbereich: -100 bis +1100 °C, 300 x 3,0 mm 1 * 1 ST
Catalog # DOST6010-1010
Supplier:  TFA DOSTMANN
Frequently Bought Together