Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Racks for test tubes

20 mm, 40 (4×10), PE, 246×107×64 mm
  HACH2497902
 :   Hach
Racks for test tubes
  HACH2497902
 :  Hach
Racks for test tubes
Racks for test tubes

20 mm, 40 (4×10), PE, 246×107×64 mm

 
SFr. 69.90
   
1 * 1 ST
 

These test tube racks features a special blend of polyethylene which sinks in water, assuring non-floating racks when immersed.

  • Stackable
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
 
  • Hole Ø:
    20 mm
  • No. of Holes:
    40 (4×10)
  • Material:
    PE
  • Seq:
    01
  • W×D×H:
    246×107×64 mm
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..