Aktivkohle, Pulver technisch 1 * 500 g
Catalog # APPC211237.1610
Supplier: PanReac AppliChem
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Deckgläser, quadratisch
Supplier: Epredia
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Universale pH-Elektroden
Supplier: VWR Collection
Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Natriumhypochlorit 6…14% (aktives Chlor) in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Supplier: VWR Chemicals
Wasser USP, JP, Ph. Eur., gereinigt
Supplier: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Supplier: VWR Chemicals
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck