ContactUsLinkComponent
LIBERO CI Multi-Level PDF Indikator mit internem NTC-Fühler Einmaleinsatz, Messbereich -20 °C..+70 °C 8 Alarmzonen, MKT- und Zeitalarm Anschluss: USB, erstellt PDF-Bericht mit Alarmstatistiken (keine Graphik, da ein Indikator) Ablaufdatum gemäss Etik 1 * 40 ST
Catalog # ELPR800003
Supplier:  ELPRO-BUCHS
LIBERO CI Multi-Level PDF Indikator mit internem NTC-Fühler Einmaleinsatz, Messbereich -20 °C..+70 °C 8 Alarmzonen, MKT- und Zeitalarm Anschluss: USB, erstellt PDF-Bericht mit Alarmstatistiken (keine Graphik, da ein Indikator) Ablaufdatum gemäss Etik 1 * 40 ST
Catalog # ELPR800003
Supplier:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together