ContactUsLinkComponent
Spritze, Kolbenschutz, 5?l-10?l, Außen-Dmr: 0,47 mm, Volumen: 10 µl, Typ: 26, Code: SK-F, Länge: 50 mm inkl. Kalibrierzertifikat 1 * 6 items
Catalog # SGEA002030CAL
Spritze, Kolbenschutz, 5?l-10?l, Außen-Dmr: 0,47 mm, Volumen: 10 µl, Typ: 26, Code: SK-F, Länge: 50 mm inkl. Kalibrierzertifikat 1 * 6 items
Catalog # SGEA002030CAL
Frequently Bought Together