Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Rabbit plasma | Avantor

Rabbit plasma

Rabbit plasma with sodium citrate, sterile filtered, 100 ml
Catalog # S2610-100
Supplier:   Biowest
Rabbit plasma
Catalog # S2610-100
Supplier:  Biowest
CAS Number:  
Rabbit plasma

Rabbit plasma with sodium citrate, sterile filtered, 100 ml

CAS Number:  
Price
44.00 SFr.
Log in for availability
1 * 100 mL
Product Details & Documents

Plasma provides a broad spectrum of macromolecules, carrier proteins for lipoid substances and trace elements, attachment and spreading factors, low molecular weight nutrients, and hormones and growth factors that promote cell growth. It is used as a component of bioassays, immunoassays or enzyme assays.

Specifications

Specifications

  • Pk:
    100 ml
  • Description:
    Rabbit plasma with sodium citrate, sterile filtered

Specifications

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..