ContactUsLinkComponent
Vikan Reinigungsgerät CZCLNVIKAN Autoklavierbares Reinigungsgerät(121°C / 30-Minuten) mit schwarzer Gummi-Abziehleiste. 1 * 1 Pack.
Catalog # DYCECZCLNVIKAN
Supplier:  DYCEM
Vikan Reinigungsgerät CZCLNVIKAN Autoklavierbares Reinigungsgerät(121°C / 30-Minuten) mit schwarzer Gummi-Abziehleiste. 1 * 1 Pack.
Catalog # DYCECZCLNVIKAN
Supplier:  DYCEM
Frequently Bought Together