Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Melatonin

Melatonin

Glass bottle for solids, 5 g
Catalog # CAYM14427-5
Supplier:   Cayman Chemical
Melatonin
Catalog # CAYM14427-5
Supplier:  Cayman Chemical
CAS Number:  73-31-4
Melatonin

Glass bottle for solids, 5 g

CAS Number:  73-31-4
Price
SFr. 68.40
Log in for availability
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyms:  Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
  • CAS Number:73-31-4
  • Formula:C₁₃H₁₆N₂O₂
  • MDL Number:MFCD00005655
  • Molecular Weight:232.28 g/mol
  • EINECS:200-797-7

Documents

Specifications

Specifications

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    5 g

Specifications

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..