-10+100:1C, Einschlussform, Kap. prismatisch unbelegt,Hg-Fllg., 260x7-8mm, Richterverschluss mit Knopf, gefertigt fr Ablesung nach Abkhlung auf 23C, eichfhig Thermometer die Quecksilber enthalten dürfen noch bis zum 10. Oktober 2017 verwend 1 * 1 ST
Catalog # AMARL37034
Supplier: Amarell
Frequently Bought Together