Bottle brushes
Yellow, Polyester, 127,0 mm, Plastic, 406 mm
Catalog # 129-4203
Supplier: MICRONOVA
Jump to:
Product Details & Documents
Brushes with polyester bristles and plastic handle for cleaning bottles and other glassware.
- Base resins used to produce blocks and bristles are made from FDA approved materials
- BPA-free
Specifications
- Bristle material:Polyester
- Brush head Ø:127,0 mm
- Handle material:Plastic
- Description:Yellow
- Seq:07
- Total length:406 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



