6-(Hydroxymethyl)indole
Glass bottle for solids, 5 g
Catalog # ACTIAS51180G5
Marketsource
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC
6-(Hydroxymethyl)indole
Catalog # ACTIAS51180G5
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS Number: 1075-26-9
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: (1H-Indol-6-yl)methanol
- CAS Number:1075-26-9
- Formula:C₉H₉NO
- MDL Number:MFCD02179595
- Molecular Weight:147.1739 g/mol
Specifications
Specifications
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:5 g
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



