Measuring scoops
1250 ml, 400 mm, Natural
HIRS7780108
HDPE, natural colour.
- Capacity:1250 ml
- Colour:Natural
- Length:400 mm
- Seq:08
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



