ContactUsLinkComponent
Standcontainer SC50 WE, 80er Tiefe, Korpus: Nussbaum / Front: Nussbaum, 42, 8 x 72 - 76 x 80 cm, 1/3/3/3/3 HE, Zentralverriegelung, Auszugsperre, Wellengriff WE, Metall, ORGA-Schublade, 25kg belastbar, Teilauszug 80%, Selbsteinzug, incl. 4 Schübe, ve 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVSC50/N/N/WE
Anbieter:  HAMMERBACHER
Standcontainer SC50 WE, 80er Tiefe, Korpus: Nussbaum / Front: Nussbaum, 42, 8 x 72 - 76 x 80 cm, 1/3/3/3/3 HE, Zentralverriegelung, Auszugsperre, Wellengriff WE, Metall, ORGA-Schublade, 25kg belastbar, Teilauszug 80%, Selbsteinzug, incl. 4 Schübe, ve 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVSC50/N/N/WE
Anbieter:  HAMMERBACHER
Frequently Bought Together