Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
SFr. 0.00
Auftragserfassung
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Switzerland
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
ÜBERBRILLE 520 PC KLAR UNBESCHICHTET 1 * 10 ST
Catalog # UNVT520.11.00.00
Supplier:
UNIVET
Expand image
ÜBERBRILLE 520 PC KLAR UNBESCHICHTET 1 * 10 ST
Catalog # UNVT520.11.00.00
Supplier:
UNIVET
Frequently Bought Together
VWR®, Labormarker
Supplier: VWR Collection
VWR® Nitrile Extra Light, Nitrilhandschuhe
Supplier: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Supplier: VWR Collection
Nitrilhandschuhe, TouchNTuff® 92-600 / 92-605
Supplier: Ansell
Nitril-/Neopren-Handschuhe, Microflex® 93-260
Supplier: Ansell
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Supplier: KIMBERLY CLARK
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Supplier: VWR Collection
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
Supplier: KIMBERLY CLARK
pH buffer solutions
Supplier: Mettler - Toledo
VWR®, Latexhandschuhe
Supplier: VWR Collection