Scoops
400 mm, 160 mm, Red
Catalog # SCRW4280409
Supplier: SCHROEDER WILESCO
Jump to:
Product Details & Documents
These coloured scoops made from PP are suitable for food contact.
Specifications
- Width:160 mm
- Colour:Red
- Length:400 mm
- Seq:06
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



