ContactUsLinkComponent
13 COMPOSES DANS HNO3 4% Cr 5mg/l Mn 5mg/l Pb 5mg/l V 5mg/l Mo 5mg/l Sn 5mg/l Be 5mg/l As 1mg/l Se 1mg/l Ag 1mg/l Cd 1mg/l Sb 1mg/l U 1mg/l DANS HNO3 4%. 1 * 250 mL
Catalog # CMPLEAA6.1.4N
13 COMPOSES DANS HNO3 4% Cr 5mg/l Mn 5mg/l Pb 5mg/l V 5mg/l Mo 5mg/l Sn 5mg/l Be 5mg/l As 1mg/l Se 1mg/l Ag 1mg/l Cd 1mg/l Sb 1mg/l U 1mg/l DANS HNO3 4%. 1 * 250 mL
Catalog # CMPLEAA6.1.4N
Frequently Bought Together