ContactUsLinkComponent
8 composés 10mg/l chaque dans C Mg Ga In Ba Pb Th in HNO3 5% . Duree de conservation : 6 mois a ouverture du flacon, Duree de validite: 12 mois. 1 * 100 mL
Catalog # CMPL8094.10.5N.L1
8 composés 10mg/l chaque dans C Mg Ga In Ba Pb Th in HNO3 5% . Duree de conservation : 6 mois a ouverture du flacon, Duree de validite: 12 mois. 1 * 100 mL
Catalog # CMPL8094.10.5N.L1
Frequently Bought Together