ContactUsLinkComponent
Winkelschreibtisch BS82, 200 x 120 cm , Platte: Ahorn, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Winkelform 90°, links oder rechts montierbar, C-F uß-Gestell silber (ähnlich RAL 9006), Arbeitshöhe 72 cm , höhenjustierbar 0-10 mm, horizontale Kabelwanne, Querschnit 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVBS82/3
Supplier:  HAMMERBACHER
Winkelschreibtisch BS82, 200 x 120 cm , Platte: Ahorn, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Winkelform 90°, links oder rechts montierbar, C-F uß-Gestell silber (ähnlich RAL 9006), Arbeitshöhe 72 cm , höhenjustierbar 0-10 mm, horizontale Kabelwanne, Querschnit 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVBS82/3
Supplier:  HAMMERBACHER
Frequently Bought Together