Schreibtisch AS20, 200 x 100 cm, Platte: Buche, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Nierenform, A-förmiges Rundrohrgestell silber, Arbeitshö he 68-76 cm , stufenlos höheneinstellbar, horizontale Kabelwanne, Querschnitt 9 cm , Anlieferzustand: zerlegt, einfac 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVAS20/6
Supplier: HAMMERBACHER
Frequently Bought Together