ContactUsLinkComponent
Schreibtisch AS16, 160 x 80 cm, Platte: weiß, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, A-förmiges Rundrohrgestell silber, Arbeitshö he 68-76 cm , stufenlos höheneinstellbar, horizontale Kabelwanne, Querschnitt 9 cm , Anlieferzustand: zerlegt, einfac 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVAS16/W
Supplier:  HAMMERBACHER
Schreibtisch AS16, 160 x 80 cm, Platte: weiß, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, A-förmiges Rundrohrgestell silber, Arbeitshö he 68-76 cm , stufenlos höheneinstellbar, horizontale Kabelwanne, Querschnitt 9 cm , Anlieferzustand: zerlegt, einfac 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVAS16/W
Supplier:  HAMMERBACHER
Frequently Bought Together