ContactUsLinkComponent
Tischplatte KP16, 160 x 80 cm, Platte: Ahorn, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, mit Systembohrung für Stützfüße, Stützfüße S TFK bitte einzeln bestellen, 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVKP16/3
Supplier:  HAMMERBACHER
Tischplatte KP16, 160 x 80 cm, Platte: Ahorn, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, mit Systembohrung für Stützfüße, Stützfüße S TFK bitte einzeln bestellen, 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVKP16/3
Supplier:  HAMMERBACHER
Frequently Bought Together