ContactUsLinkComponent
Schreibtisch HS82, 200 x 120 cm, Platte: grau, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Winkelform 90°, links oder rechts montierbar, 4-Fuß-Geste ll in blau, Arbeitshöhe 68-76 cm , stufenlos einstellbar, optional: Sonderhöhenverstellung bis 88 cm, optional: abkla 1 * 1 ST
  HAMBVHS82/5/B
Schreibtisch HS82, 200 x 120 cm, Platte: grau, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Winkelform 90°, links oder rechts montierbar, 4-Fuß-Geste ll in blau, Arbeitshöhe 68-76 cm , stufenlos einstellbar, optional: Sonderhöhenverstellung bis 88 cm, optional: abkla 1 * 1 ST
  HAMBVHS82/5/B
Frequently Bought Together