ContactUsLinkComponent
5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Nitrites (NO2-) 0.4mg/l Nitrates (NO3-) 10mg/l Chlorides (Cl-) 400mg/l Ammonium (NH4+) 8mg/l Phosphates (PO43-) 0.6mg/l 1 * 100 mL
Catalog # CMPLD6A1.K4.W.L1
5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Nitrites (NO2-) 0.4mg/l Nitrates (NO3-) 10mg/l Chlorides (Cl-) 400mg/l Ammonium (NH4+) 8mg/l Phosphates (PO43-) 0.6mg/l 1 * 100 mL
Catalog # CMPLD6A1.K4.W.L1
Frequently Bought Together