ContactUsLinkComponent
5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Nitrites (NO2-) 0.3mg/l Nitrates (NO3-) 5mg/l Chlorides (Cl-) 300mg/l Ammonium (NH4+) 6mg/l Phosphates (PO43-) 0.4mg/l 1 * 100 mL
Catalog # CMPL9805.K3.W.L1
5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Nitrites (NO2-) 0.3mg/l Nitrates (NO3-) 5mg/l Chlorides (Cl-) 300mg/l Ammonium (NH4+) 6mg/l Phosphates (PO43-) 0.4mg/l 1 * 100 mL
Catalog # CMPL9805.K3.W.L1
Frequently Bought Together