ContactUsLinkComponent
5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Nitrites (NO2-) 0.1mg/l Nitrates (NO3-) 1mg/l Chlorides (Cl-) 100mg/l Ammonium (NH4+) 2mg/l Phosphates (PO43-) 0.1mg/l 1 * 100 mL
Catalog # CMPL65B8.K1.W.L1
5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Nitrites (NO2-) 0.1mg/l Nitrates (NO3-) 1mg/l Chlorides (Cl-) 100mg/l Ammonium (NH4+) 2mg/l Phosphates (PO43-) 0.1mg/l 1 * 100 mL
Catalog # CMPL65B8.K1.W.L1
Frequently Bought Together