ContactUsLinkComponent
5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Nitrites (NO2-) 0.2mg/l Nitrates (NO3-) 3mg/l Chlorides (Cl-) 200mg/l Ammonium (NH4+) 4mg/l Phosphates (PO43-) 0.2mg/l 1 * 1 L
Catalog # CMPLD85F.K2.W.1L
5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Nitrites (NO2-) 0.2mg/l Nitrates (NO3-) 3mg/l Chlorides (Cl-) 200mg/l Ammonium (NH4+) 4mg/l Phosphates (PO43-) 0.2mg/l 1 * 1 L
Catalog # CMPLD85F.K2.W.1L
Frequently Bought Together