ContactUsLinkComponent
5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Nitrites (NO2-) 0.02mg/l Nitrates (NO3-) 0.2mg/l Chlorides (Cl-) 20mg/l Ammonium (NH4+) 0.2mg/l Phosphates (PO43-) 0.02mg/l 1 * 100 mL
Catalog # CMPL7F08.20.W.L1
5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Nitrites (NO2-) 0.02mg/l Nitrates (NO3-) 0.2mg/l Chlorides (Cl-) 20mg/l Ammonium (NH4+) 0.2mg/l Phosphates (PO43-) 0.02mg/l 1 * 100 mL
Catalog # CMPL7F08.20.W.L1
Frequently Bought Together