OPAL OPL-M4407 157-00 TTR PE-Folie Polyexact Top, Weiss, Etikettenformat [BxH]: 100mm x 35mm, Bahnen: 1, Klebstoff: ablösbar, Perforation: Ja – nach Anzahl Etiketten: 1, Kerndurchmesser: 76.2mm, Aussendurchmesser: ~ 200mm, Rollenwicklung: aussen, Für 1 * 4 Rolle
Catalog # MSPPOPL-M4301
Supplier: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together