Gas sampling balloons
Gas sampling balloon, 230 mm, 5,0 L
Catalog # KART1234
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Gas collection bags made from latex.
Designed for general use in laboratories.
Ordering information: Available in different volumes and diameters.
Documents
Specifications
- Ø:230 mm
- Volume:5,0 L
- Description:Gas sampling balloon
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



