ContactUsLinkComponent
SOLUTION DIVERS 33 MOLECULES DANS ACETONE (Ampoules de 1 ml ) Paramètre,,numéro CAS,, Concentration attendue en mg/L 1-(3,4 dichlorophényl)urée,,002327-02-8,,10 2,4,5 T,,000093-76-5,,25 bromoxynil,,001689-84-5,,25 carbendazime,,010605-21-7,,10 clopy 1 * 200 Ampoul
Catalog # CMPL4059.25.A.1
SOLUTION DIVERS 33 MOLECULES DANS ACETONE (Ampoules de 1 ml ) Paramètre,,numéro CAS,, Concentration attendue en mg/L 1-(3,4 dichlorophényl)urée,,002327-02-8,,10 2,4,5 T,,000093-76-5,,25 bromoxynil,,001689-84-5,,25 carbendazime,,010605-21-7,,10 clopy 1 * 200 Ampoul
Catalog # CMPL4059.25.A.1
Frequently Bought Together