Trays, multipurpose, PP
White, PP, 180×230×42 mm
Catalog # SEMA3614
Supplier: SEMADENI
Jump to:
Product Details & Documents
Made of PP, white.
- Stable, durable, unbreakable
- Temperature resistant from −20 to +130 °C
- Smooth surfaces for easy cleaning
Multipurpose trays. Suitable for use as a tray for aggressive substances, sterilisation and photographic development.
Documents
SEMA3618_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Colour:White
- Material:PP
- Seq:01
- W×D×H:180×230×42 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



