Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue forceps, 1×2 teeth | Avantor

Tissue forceps, 1×2 teeth

Stainless steel, 120 mm, 1×2 teeth, Straight, 1,7×1,2 mm
Katalognr. FSCI11021-12
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Tissue forceps, 1×2 teeth
Katalognr. FSCI11021-12
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Tissue forceps, 1×2 teeth
Tissue forceps, 1×2 teeth

Stainless steel, 120 mm, 1×2 teeth, Straight, 1,7×1,2 mm

Preis
SFr. 15.57
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Length:
    120 mm
  • Material:
    Stainless steel
  • Seq:
    02
  • Tip style:
    1×2 teeth
  • Tip size:
    1,7×1,2 mm
  • Tip shape:
    Straight
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..