Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Gerald forceps

Stainless steel, 180 mm, Serrated, Straight, 1,4×1 mm
  FSCI11014-18
Marketsource
Gerald forceps
  FSCI11014-18
Marketsource
Gerald forceps
Gerald forceps

Stainless steel, 180 mm, Serrated, Straight, 1,4×1 mm

 
SFr. 34.35
   
1 * 1 ST
 
 
  • Length:
    180 mm
  • Material:
    Stainless steel
  • Seq:
    01
  • Tip style:
    Serrated
  • Tip size:
    1,4×1 mm
  • Tip shape:
    Straight
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..