Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Potts-Smith forceps

Potts-Smith forceps

Stainless steel, 250 mm, Serrated, Straight, 2×1,6 mm
Catalog # FSCI11012-25
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
Potts-Smith forceps
Catalog # FSCI11012-25
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Potts-Smith forceps
Potts-Smith forceps

Stainless steel, 250 mm, Serrated, Straight, 2×1,6 mm

Price
SFr. 42.60
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Length:
    250 mm
  • Material:
    Stainless steel
  • Seq:
    07
  • Tip style:
    Serrated
  • Tip size:
    2×1,6 mm
  • Tip shape:
    Straight
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..