Strabismus scissors
Blunt/blunt, straight tips, 115 mm, 23 mm
Catalog # FSCI14074-11
Marketsource
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Jump to:
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifications
- Type:Blunt/blunt, straight tips
- Length:115 mm
- Seq:04
- Blade length:23 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



