Dumont #4 forceps
#4, Dumoxel, 110 mm, Biology, Straight, 0,06×0,04 mm
Catalog # FSCI11242-40
Marketsource
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Type:#4
- Length:110 mm
- Material:Dumoxel
- Seq:02
- Tip style:Biology
- Tip size:0,06×0,04 mm
- Tip shape:Straight
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



