Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
S&T forceps

S&T forceps

JF-5, Inox, 110 mm, Standard, Straight, 0,3×0,25 mm
Catalog # FSCI00108-11
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
S&T forceps
Catalog # FSCI00108-11
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
S&T forceps
S&T forceps

JF-5, Inox, 110 mm, Standard, Straight, 0,3×0,25 mm

Price
SFr. 229.03
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Type:
    JF-5
  • Length:
    110 mm
  • Material:
    Inox
  • Seq:
    02
  • Tip style:
    Standard
  • Tip size:
    0,3×0,25 mm
  • Tip shape:
    Straight
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..