Mayo scissors
Blunt/blunt, curved tips, Toughcut®, 170 mm, 45 mm, +
Catalog # FSCI14111-17
Marketsource
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Jump to:
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifications
- Type:Blunt/blunt, curved tips, Toughcut®
- Length:170 mm
- Seq:03
- Serrated:+
- Blade length:45 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



