Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Mayo scissors

Mayo scissors

Blunt/blunt, curved tips, 150 mm, 39 mm
Catalog # FSCI14011-15
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
Mayo scissors
Catalog # FSCI14011-15
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Mayo scissors
Mayo scissors

Blunt/blunt, curved tips, 150 mm, 39 mm

Price
SFr. 51.76
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These scissors are made of stainless steel.

Specifications
  • Type:
    Blunt/blunt, curved tips
  • Length:
    150 mm
  • Seq:
    01
  • Blade length:
    39 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..