7-Hydroxyindole
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. COBBIN-0037-1G
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:2380-84-9
- Formel:C₈H₇NO
- MDL-Nummer:MFCD00152102
- Molekulargewicht:133.15 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:1 g



