8-Methoxyisoquinoline
Glass bottle for solids, 5 g
Catalog # COBBHC-6023-5G
Marketsource
Supplier: COMBI-BLOCKS
8-Methoxyisoquinoline
Catalog # COBBHC-6023-5G
Supplier: COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Number: 1723-70-2
Jump to:
Product Details & Documents
- CAS Number:1723-70-2
- Formula:C₁₀H₉NO
- MDL Number:MFCD09258766
- Molecular Weight:159.190 g/mol
Specifications
Specifications
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:5 g
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



