Adapters with external thread
Adapter N with 0,7 mm O.Ø Pt/lr capillary nipple
Catalog # PERCB0507949
Supplier: PerkinElmer
Jump to:
Product Details & Documents
Adapters with external screw thread (6,4 mm) for FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 or FIAS-400 flow injection system.
Specifications
- Description:Adapter N with 0,7 mm O.Ø Pt/lr capillary nipple
- Seq:04
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



