Adapters with external thread
Adapter L with 2,8 mm O.Ø nipple
Catalog # PERCB0507920
Supplier: PerkinElmer
Jump to:
Product Details & Documents
Adapters with external screw thread (6,4 mm) for FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 or FIAS-400 flow injection system.
Specifications
- Description:Adapter L with 2,8 mm O.Ø nipple
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



